Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Hydrindantin dihydrate |
| Punto di fusione | >240°C |
| Colore | Beige to Beige-Pink |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 10 g |
| Indice di Merck | 14, 4775 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
| Peso formulazione | 358.29 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrindantin dihydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.