Learn More
Hydriodic Acid, 55 to 60%, Honeywell™
Codice prodotto. 15675710 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15675710 250 mL Glass bottle 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15675710 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 50486250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico Hydriodic acid
CAS 10034-85-2
Densità 1.7g/mL at 20°C
Imballaggio Glass bottle
Quantità 250 mL
Formula molecolare HI
Numero MDL MFCD00011347
Numero UN UN1787
Sinonimo hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI Key XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES I
IUPAC Name hydrogen iodide
Molecular Weight (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Peso formulazione 127.91g/mol
Percent Purity 55 to 60%