Learn More
Hydriodic acid, 57% w/w aqueous solution stabilized with 1.5% hypophosphorus acid, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Hydriodic acid is used to convert primary alcohol into alkyl iodide. It is used in organic and inorganic synthesis as one of the primary sources of iodine as well as a reducing agent. It is also used to cleave the ethers to get alkyl iodides and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydriodic acid |
| CAS | 10034-85-2, 7732-18-5, 6303-21-5 |
| CAS max % | 57, 41.5, 1.5 |
| Punto di fusione | -50.8°C |
| Punti di ebollizione | 126°C |
| Densità | 1.701 g/mL |
| Imballaggio | Plastic |
| Formula molecolare | HI |
| Numero MDL | MFCD00011347 |
| Quantità | 500 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Hydriodic acid, 57%, stabilized with 1.5% hypophosphorous acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid, Hypophosphorus acid