Learn More
Hydriodic Acid, 64-68%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10448790 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10448790 250 mL Amber glass bottle 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10448790 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0850/07
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
pH 1
CAS 10034-85-2
Colore Brown-Red
Punto di fusione -51°C
Punti di ebollizione 127°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare HI
Numero MDL MFCD00011347
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid
Sinonimo hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI Key XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES I
IUPAC Name hydrogen iodide
Molecular Weight (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydriodic acid, aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid