Learn More
Hydriodic acid, ACS, 55-58%
Codice prodotto. 11415180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
4 x 500mL
Dimensione della confezione:
2000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11415180 500 mL 4 x 500mL 2000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11415180 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036484.AY
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
In organic chemistry, it is used as catalyst for the conversion of primary alcohol to alkyl halide. Suitable for use in methoxyl determinations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Used as catalyst for conversion of primary alcohol to alkyl halide
  • Suitable for use in methoxyl determinations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydriodic acid
CAS 10034-85-2
Colore Brown-Red to Yellow
Densità 1.701 g/cm³ (14.195lb./gal)
Metalli pesanti (come Pb) 0.001%
Imballaggio 4 x 500mL
Residuo dopo la combustione 0.01%
Sensibilità Light sensitive liquid
Note sul grado di purezza 55 to 58%
Pressione del vapore 7100 hPa (5325 mm Hg)
Formula molecolare HI
Numero MDL MFCD00011347
Numero UN 1787
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquied
Indice di Merck 14,4776
Sinonimo hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI Key XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES I
IUPAC Name iodane
Molecular Weight (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Peso formulazione 127.91
Grado ACS