Learn More
Hydriodic acid, for analysis, 57 wt.% aqueous solution, distilled, unstabilized
Codice prodotto. 10441051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10441051 250 mL 250mL
10002500 50 mL 50mL
10013433 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10441051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 198362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    162.00€ / 250mL
    Risparmia 14.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-85-2
Formula molecolare HI
Molecular Weight (g/mol) 127.91
Numero MDL MFCD00011347
InChI Key XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name hydrogen iodide
SMILES I
Specifica
Materiale o nome chimico Hydriodic acid
Punti di ebollizione 127.0°C
Densità 1.7000 g/mL
Imballaggio Bottiglia in vetro
Gravità specifica 1.7
Quantità 250 mL
Formula lineare HI
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Indice di Merck 15, 4814
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Peso formulazione 127.91
Grado Analisi
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydriodic acid, aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid