Learn More
Hydriodic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 11492644 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Unit Size:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
11492644 100 mL Amber glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11492644 Supplier Fisher Chemical Supplier No. H/0750/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
pH 1
Colore Brown-Red
CAS 10034-85-2
Punto di fusione -51°C
Punti di ebollizione 127°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 100 mL
Formula molecolare HI
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011347
Sinonimo hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
InChI Key XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES I
IUPAC Name hydrogen iodide
Molecular Weight (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydriodic acid SLR
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid