Learn More
Hydriodic Acid, no stabilizer, Honeywell
Codice prodotto. 15651910 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15651910 50 mL 50mL
15641910 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15651910 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 21001350ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10034-85-2
Formula molecolare HI
Molecular Weight (g/mol) 127.91
Numero MDL MFCD00011347
InChI Key XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
IUPAC Name hydrogen iodide
SMILES I
Specifica
Materiale o nome chimico Hydriodic Acid
Nota nome Distilled, Contains No Stabilizer
Densità 1.701g/mL at 25°C
Quantità 50 mL
Numero UN 1787
Peso formulazione 127.91g/mol
Percent Purity 99.99% (trace metals basis)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.