Learn More
Hydriodic Acid, Puriss p.a., ≥67% (T), Honeywell™
Codice prodotto. 15695870 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15695870 50 mL Glass bottle 250mL
15605880 50 mL Glass bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15695870 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 58160250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10034-85-2
Formula molecolare HI
Molecular Weight (g/mol) 127.91
Numero MDL MFCD00011347
InChI Key XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
IUPAC Name hydrogen iodide
SMILES I
Specifica
Materiale o nome chimico Hydriodic acid
Punti di ebollizione 127°C
Densità 1.96g/mL at 20°C
Imballaggio Glass bottle
Quantità 50 mL
Numero UN UN1787
Peso formulazione 127.91g/mol
Percent Purity ≥67% (T)