Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydriodic Acid |
| Nota nome | Distilled, Stabilized |
| Densità | 1.701g/mL at 25°C |
| Quantità | 50 mL |
| Numero UN | 1787 |
| Peso formulazione | 127.91g/mol |
| Percent Purity | 99.95% |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?