Learn More
Hydrobromic Acid, 47.0 to 49.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15675520 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15675520 500 mL Glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15675520 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 438065500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 48%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrobromic acid
pH Acidic
Colore Yellow
CAS 10035-10-6
Punto di fusione ∼-11°C
Punti di ebollizione 126°C (1013hPa)
Densità 1.49g/mL at 25°C
Odore Stinging
Imballaggio Glass bottle
Pressione del vapore 320psi (21.1°C), 8mmHg (25°C)
Quantità 500 mL
Formula molecolare BrH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011323
Numero UN UN1788
Beilstein 3587158
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
Informazioni di solubilità Completely miscible in water
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Br
IUPAC Name bromane
Molecular Weight (g/mol) 80.91
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
Peso formulazione 80.91g/mol
Percent Purity 47.0 to 49.0%