Learn More
Hydrobromic Acid (47-48% in aqueous solution), TRC
Codice prodotto. 30406079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406079 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406079 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH714585100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrobromic Acid
CAS 10035-10-6
Formula molecolare HBr
Quantità 100 mL
Sinonimo Bromohydric Acid, Hydrogen Bromide, Hydrogen Monobromide, NSC 606640
InChI Formula InChI=1S/BrH/h1H
SMILES Br
IUPAC Name bromane
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Peso formulazione 79.9262
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 47-48 %