Learn More
Hydrobromic Acid, 47% to 49%, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15577784 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
4L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15577784 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4L
15567784 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15577784 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 016003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1278.00€
    832.82€ / 4L
    Risparmia 445.18€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identificatori chimici
CAS 10035-10-6
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrobromic Acid
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.50kg
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
Quantità 4 L
IUPAC Name bromane
Peso formulazione 80.92
Percent Purity 47 to 49%
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent