Learn More
Hydrobromic Acid, 48%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10121860 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10121860 500 mL 500mL
10550341 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10121860 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0900/PB08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.77€
    54.40€ / 500mL
    Risparmia 5.37€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Identificatori chimici
CAS 10035-10-6
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
IUPAC Name hydrogen bromide
SMILES Br
Specifica
pH lt;1
Colore Yellow
Punto di fusione -11°C
Punti di ebollizione 126°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 8mm Hg 25
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 80.9g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid