Learn More
Hydrobromic Acid, ≥99.99%; Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15664100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15664100 500 mL Glass Bottle 500mL
15654100 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15664100 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 339245500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
48 wt. % in H2O,≥99.99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-10-6
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrobromic acid
pH Acidic
Colore Yellow
Composizione 48 wt.% in water
Punto di fusione -11°C
Punti di ebollizione 126°C
Densità 1.49g/mL at 25°C
Odore Stinging
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 320psi (21.1°C), 8mmHg (25°C)
Quantità 500 mL
Numero UN UN1788
Beilstein 3587158
Informazioni di solubilità Completely miscible in water
IUPAC Name bromane
Peso formulazione 80.91g/mol
Percent Purity ≥99.99%