Learn More
Hydrobromic acid, 99.9999% (metals basis), 48% w/w aq. soln.
Codice prodotto. 11351588
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11351588 5 mL 5mL
11361588 100 mL 100mL
11325819 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11351588 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010991.AA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Air Sensitive | CAS: 10035-10-6 | BrH | 80.91 g/mol
Hydrobromic acid is used for the production of inorganic bromides of zinc, calcium, and sodium. It is used as a catalyst in some alkylation reactions. In the field of metallurgy, it is employed in the extraction of certain ores. Further, it is used as a reagent for the cleavage of certain ether linkages or as a brominating agent in organic transformations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifica
Aspetto Colorless to pale yellow liquid
Materiale o nome chimico Hydrobromic acid
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.49
Sensibilità Air Sensitive
Pressione del vapore 22500 hPa (16876mm Hg)
Intervallo percentuale saggio 99.9999% (metals basis)
Quantità 5 mL
Forma fisica Liquid
Beilstein 3587158
Informazioni di solubilità Miscible with water.
IUPAC Name hydrogen bromide
Peso formulazione 80.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hydrogen bromide: 48.0%; Water: 52.0%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrobromic acid, 48% w/w aq. soln.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid