Learn More
Hydrobromic acid, ACS, 47.0-49.0%
Description
Hydrobromic acid is an indispensable raw material for organic intermediates, inorganic pharmaceuticals, photosensitive materials, dyes, and medicines. It is also used in the production of bromine compounds. It is used as an important agent in the industrial processes of isomerization, polymerization, hydration, and dehydration, and esterification reactions. It plays an essential role for the extraction of mercury from the cinnebar ore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Aspetto | Colorless to pale yellow liquid |
| Materiale o nome chimico | Hydrobromic acid |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.49 |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Pressione del vapore | 22500 hPa (16876mm Hg) at 20°C |
| Intervallo percentuale saggio | 47.0-49.0% |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |
| Beilstein | 3587158 |
| Show More |
Safety and Handling
- Hydrobromic acid, ACS, 47.0-49.0%
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrobromic acid