Learn More
Hydrobromic acid, ACS reagent, 48%, Solstice
Codice prodotto. 16695773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16695773 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16695773 Fornitore Fluka N. del fornitore 24426010L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    1434.57€ / 10L
    Risparmia 120.43€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrobromic acid
Colore Light Yellow
CAS 7732-18-5
Punto di fusione -11°C
Punti di ebollizione 126°C (1,013 hPa)
CAS min. % ≥ 50%
CAS max % <70%
Densità 1.490 g/cm3 (20°C)
CAS Min % ≥ 50%
Quantità 10 L
Formula molecolare H2O
Formula lineare HBr
Beilstein 3587158
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name water
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Grado ACS