Learn More
Hydrobromic acid, pure, ca. 48 wt% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrobromic acid |
| Nota nome | tech. |
| Colore | Brown to Yellow |
| Punto di fusione | -11.0°C |
| Punti di ebollizione | 126.0°C to 128.0°C |
| Densità | 1.4800g/mL |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 1.48 |
| Formula lineare | HBr |
| Quantità | 2.5 L |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.