Learn More
Hydrobromic acid, Purum p.a., ≥48%, Honeywell™
Codice prodotto. 16665753 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
15 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16665753 15 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16665753 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 1873015L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrobromic acid
Colore Light Yellow
CAS 7732-18-5
Punto di fusione -11°C
Punti di ebollizione 126°C (1,013 hPa)
CAS min. % ≥ 50%
CAS max % <70%
Densità 1.490 g/cm3 (20°C)
CAS Min % ≥ 50%
Quantità 15 L
Formula molecolare H2O
Formula lineare HBr
Beilstein 3587158
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name water
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Grado Reagent