Learn More
Hydrobromic Acid, purum p.a., Solstice
Codice prodotto. 15651690 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15651690 1 L 1L
15661690 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15651690 Fornitore Fluka N. del fornitore 187301L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    103.08€ / 1L
    Risparmia 8.92€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-04-2027
Aggiungi al carrello
Purum p.a.,≥48%
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-10-6
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
IUPAC Name bromane
SMILES Br
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrobromic Acid
Densità 1.49g/mL at 25°C
Pressione del vapore 8mmHg (25°C), 320psi (21.1°C)
Quantità 1 L
Numero UN 1788
Beilstein 3587158
Peso formulazione 80.91g/mol
Percent Purity ≥48%
Grado purum p.a.