Learn More
Hydrobromic acid, ACS reagent, ca. 48% solution in water
Codice prodotto. 10761434 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10761434 2.5 L Glass bottle 2.50L
10025870 500 mL Glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10761434 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423780025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    277.00€ / 2.5L
    Risparmia 23.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Hydrobromic acid, 47.0 to 49.0%, BrH, CAS Number-10035-10-6, 7732-18-5, acide bromhydrique, acido bromidrico, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor, bromowodor polish, bromwasserstoff, broomwaterstof, hydrobromic acid, hydrobromide, hydrogen bromide, 2.5L, 126.0 deg.C to 128.0 deg.C, CHEBI:47266 | CAS: 10035-10-6 | BrH | 80.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
IUPAC Name hydrogen bromide
SMILES Br
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrobromic acid
Colore Colorless to Yellow
Punto di fusione -11.0°C
Punti di ebollizione 126.0°C to 128.0°C
Densità 1.4800g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 5ppm max.
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo la combustione 0.002% max.
Gravità specifica 1.48
Quantità 2.5 L
Formula lineare HBr
Forma fisica Liquid
Fieser 01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
Indice di Merck 15, 4816
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 80.9
Percent Purity 47.0 to 49.0%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.