Learn More
Hydrobromic acid, Reagent Grade, 48%, Honeywell™
Codice prodotto. 15642820 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15642820 500 mL Glass Bottle 500mL
15632820 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15642820 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 268003500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 48%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-10-6 , 7732-18-5
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrobromic acid
Nota nome Reagent Grade, 48%
Punti di ebollizione 126°C
CAS min. % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS max % <70.0000%, <50.0000%
Densità 1.49 g/mL at 25 °C(lit.)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 500 mL
Formula lineare I2
Numero UN UN1788
Beilstein 3587158
IUPAC Name hydrogen bromide
Peso formulazione 80.91
Grado Reagent