Learn More
Hydrobromic Acid Solution, purum p.a., ≥62% (T), Honeywell™
Codice prodotto. 15641690 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15641690 250 mL Glass Bottle 250mL
15631690 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15641690 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 18720250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥62% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-10-6
Formula molecolare BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
Numero MDL MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrobromic Acid Solution
Colore Brown-Yellow
Punto di fusione -11°C
Punti di ebollizione 126°C
Densità 1.73g/cu.cm
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 250 mL
Forma fisica Clear liquid
Numero UN UN1788
Beilstein 3587158
IUPAC Name bromane
Peso formulazione 80.91g/mol
Percent Purity ≥62% (T)
Grado purum p.a.