Learn More
Thermo Scientific™ Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid
Codice prodotto. 11507590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
120 mL
480 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11507590 120 mL Pezzo
11531094 480 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Material is flammable before film is formed and HCl fumes are generated in its application. Fluid is acidic during application and care should be taken to avoid corrosion of metal that comes into contact with the liquid. After application, the surface is neutral.
Codice prodotto. 11507590 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TS42800
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Material is flammable before film is formed and HCl fumes are generated in its application. Fluid is acidic during application and care should be taken to avoid corrosion of metal that comes into contact with the liquid. After application, the surface is neutral.
For siliconizing glass surfaces use Thermo Scientific™ Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid.
For siliconizing glass surfaces use Thermo Scientific™ Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid. This short chain, clear polymeric silicone fluid consists primarily of dichlorooctamethyltetrasiloxane and is soluble in organic solvents. When applied to glass, quartz or similar products, the unhydrolyzed chlorines present on the chain react with surface silanols to form a neutral, hydrophobic and tiightly bonded film over the entire surface. It is excellent for modifying metals, certain plastics, ceramics and fiber optics.
Additional Product Information
Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid is acidic and care should be taken to avoid corrosion of metal that comes into contact with the liquid.
The fluid is acidic only during application; after application, the surface is neutral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con GC
Rischi Corrosive to Eyes/Skin/Respiratory Tract
Componenti standard 1,7-Dichloro-1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxane
Quantità 120 mL
Product Type Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Surfasil, 120 mL.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .