Learn More
Hydrocarbons Mixture (C5-C32) 586 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8 |
| Nomi componenti o analita | Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Quantità | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Heneicosane 1000 μg/mL∣n-Decane 1000 μg/mL∣n-Docosane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Dotriacontane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hentriacontane 1000 μg/mL∣n-Heptacosane 1000 μg/mL∣n-Heptadecane 1000 μg/mL∣n-Heptane 1000 μg/mL∣n-Hexacosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexane 1000 μg/mL∣n-Nonacosane 1000 μg/mL∣n-Nonadecane 1000 μg/mL∣n-Nonane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Octane 1000 μg/mL∣n-Pentacosane 1000 μg/mL∣n-Pentadecane 1000 μg/mL∣n-Pentane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL∣n-Tricosane 1000 μg/mL∣n-Tridecane 1000 μg/mL∣n-Undecane 1000 μg/mL∣Octacosane 1000 μg/mL∣Tetracosane 1000 μg/mL∣Triacontane 1000 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?