Learn More
Hydrochloric Acid, 0.5M, Chem-Lab
Codice prodotto. 10010472
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
10 L
Imballaggio:
PE
Dimensione della confezione:
10L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10010472 5 L PE 5L
11963123 10 L PE 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10010472 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL05.0310.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    39.90€ / 5L
    Risparmia 51.10€
    56% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
For laboratory use, Titrations, ASTM D-94, D-128
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Concentrazione 18.23g HCl / 1L H2O
Densità 1.01g/mL
Imballaggio PE
Normalità 0.5N (±0.001 at 20°C)
Quantità 5 L
Numero UN UN1789
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido cloridrico 0.5 mol/l
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: HCl/H2O