Learn More
Hydrochloric Acid, 10% weight Solution, Chem-Lab
Codice prodotto. 15170224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
PE
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15170224 5 L PE 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15170224 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.0322.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00€
    38.80€ / 5L
    Risparmia 40.20€
    50% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
For laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Concentrazione 105g HCl / 1L H2O
Densità 1.05g/mL
Imballaggio PE
Quantità 5 L
Formula molecolare ClH
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numero UN UN1789
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46g/mol
Percent Purity 10% (weight)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid 10 weight % solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid