Learn More
Chem-Lab™ Hydrochloric Acid, 1M
Marca:  Chem-Lab™ CL0503119520
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7647-01-0 Peso : 25.50000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 20L
Codice prodotto. 11933133
  • 355.00€ / 20L
Spedizione stimata
23-04-2021
Specifica
20L
Colorless
36.461g HCl/l H2O = 1 N (±0.002/20°C)
Liquid
<1
Keep container tightly closed.
100°C B.P., 0°C M.P.
Hydrochloric acid 1mol/L
1.02g/mL
Odorless
Soluble in Water
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Acido cloridrico 1 mol/l
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: HCl/H2O
SDS Documenti