Learn More
Hydrochloric Acid 34-37%, Trace Metal™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11355890 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11355890 2.5 L 2.50L
11365830 500 mL 500mL
11325870 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11355890 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A508P212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.76€
    224.00€ / 2.5L
    Risparmia 34.76€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
ClH, CAS Number-7647-01-0, 500mL, 57 deg.C, Colorless, 36.46g/mol, -35 deg.C, 11324, Liquid, 1.27, 125mbar at 20 deg.C, 1.8 mPaS at 15 deg.C | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
ClH, CAS Number-7647-01-0, 500mL, 57 deg.C, Colorless, 36.46g/mol, -35 deg.C, 11324, Liquid, 1.27, 125mbar at 20 deg.C, 1.8 mPaS at 15 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
pH 1
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 57°C
Pressione del vapore 125mbar at 20°C
Quantità 2.5 L
Viscosità 1.8 mPaS at 15°C
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 34-37%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid