Learn More
Hydrochloric acid, 36% w/w aq. soln.
Descrizione
Hydrochloric acid is used in chemical synthesis reactions to produce vinyl chloride, fertilizers, dyes, pigments and pharmaceutical ingredients. It is also used in catalyst regeneration, rubber manufacturing, electroplating, semiconductor manufacturing, leather tanning and cotton seed processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hydrochloric acid is used in chemical synthesis reactions to produce vinyl chloride, fertilizers, dyes, pigments and pharmaceutical ingredients. It is also used in catalyst regeneration, rubber manufacturing, electroplating, semiconductor manufacturing, leather tanning and cotton seed processing.
Solubility
Completely miscible with water.
Notes
Store in cool dry place, away from acids and alkalis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric acid |
| Punti di ebollizione | 81.5°C to 110°C |
| Concentrazione | 36% w/w aq. soln. |
| Densità | 1.19 |
| Odore | Pungent |
| Quantità | 1000 mL |
| Numero UN | UN1789 |
| Indice di Merck | 14,4780 |
| Informazioni di solubilità | Completely miscible with water. |
| Peso formulazione | 36.46 |
Sicurezza e movimentazione
- Hydrochloric acid, 36% w/w aq. Soln.
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.