Learn More
Hydrochloric Acid Solution, 37% AR, Chem-Lab
Codice prodotto. 11979002
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11979002 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11979002 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL00.0360.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Used as a laboratory reagent and acidifying agent. Hydrochloric Acid Solution, 37% AR, Chem-Lab is used for pH control, titrations, trace analysis, the production of organic and inorganic compounds, and in the regeneration of ion exchange resins. According to ISO, Ph. Eur. standards.
Hydrochloric acid is a corrosive, strong mineral acid with many industrial uses. It is a colorless, highly pungent solution of hydrogen chloride (HCl) in water. It is frequently used in pH buffer solutions, in the regeneration of ion exchange resins and in the production of chlorides and the synthesis of organic products.
Specifica
Aspetto Colorless
pH <1
Colore Colorless
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composizione Hydrochloric acid 37% a.r.
Punto di fusione -25°C
Punti di ebollizione 50°C
Concentrazione 37+% HCl
Densità 1.19g/mL
Residuo dopo la combustione <0.0005%
Quantità 1 L
Formula molecolare ClH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informazioni di solubilità Soluble in Water
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46g/mol
Percent Purity >37%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido clorídrico 37% p.a.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid