Learn More
Hydrochloric Acid, 37%, Certified AR for Analysis, d=1.18, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10294190 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Flacone in vetro rivestito in plastica
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10294190 1 L Flacone in plastica HDPE 1L
10053023 500 mL Flacone in plastica HDPE 500mL
12666846 1 L Flacone in vetro rivestito in plastica 1L
10316380 2.5 L Flacone in plastica HDPE 2.50L
10184763 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10657602 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10294190 Supplier Fisher Chemical Supplier No. H/1200/PB15
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
ClH, CAS Number-7647-01-0, muriatic acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, hydrogen chloride, hydrochloric acid, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, anhydrous hydrochloric acid, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
ClH, CAS Number-7647-01-0, spirits of salt, hydrogen chloride, hydrochloric acid, hydrogen chloride hcl, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, muriatic acid, acide chlorhydrique, anhydrous hydrochloric acid, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Specifications
pH 1
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 57°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 125mbar at 20°C
Quantità 1 L
Viscosità 1.8 mPaS at 15°C
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
SMILES [H+].[Cl-]
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.458
Peso formulazione 36.46g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid