Learn More
Hydrochloric Acid 37% v.p. For Laboratory Use and With DAB, Chem Lab
Codice prodotto. 13248203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13248203 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13248203 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL00.0319.1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Colore Colorless
CAS 7647-01-0
Punto di fusione -25°C
Punti di ebollizione 50°C
Densità 1.19 g/mL
Materia non volatile < 0.005%
Imballaggio Glass bottles
Residuo dopo la combustione < 0.002%
Intervallo percentuale saggio > 37%
Quantità 1 L
Formula molecolare ClH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Grado Very Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid 37% v.p.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid