Specifications
| Aspetto | Colorless to yellow liquid |
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric acid |
| Nota nome | 4N Solution in 1, 4-dioxane/water |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5, 123-91-1 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Concentrazione | 3.95 to 4.40N |
| Densità | 1.1000g/mL |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 1.1 |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrochloric acid, 4N solution in 1,4-Dioxane/water
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.