Learn More
Hydrochloric Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31750698
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31750698 1 L Amber Glass Bottle 1L
31749324 500 mL Glass Bottle 500mL
31750161 2.5 L Glass Bottle 2.50L
31749359 4 L Amber Glass Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31750698 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RABH00101C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid
CAS min. % 98.0
Colore Colorless to Green-Yellow
CAS max % 100.0
Metalli pesanti (come Pb) max. 1 ppm
Imballaggio Amber Glass Bottle
Residuo dopo la combustione max. 5 ppm
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Percent Purity 36.5 to 38.0%
Grado ACS