Learn More
Hydrochloric acid, for analysis, fuming, 37% solution in water
Codice prodotto. 10133080 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10133080 500 mL Glass Bottle 500mL
10362913 500 mL Plastic bottle 500mL
10794821 1 L Glass Bottle 1L
10478660 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10776233 2.5 L Plastic bottle 2.50L
10755663 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10133080 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 124635000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.70€
    23.00€ / 500mL
    Risparmia 0.70€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Punto di fusione -35.0°C
Punti di ebollizione 57.0°C
Densità 1.1800g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 2ppm max.
Imballaggio Glass Bottle
Sostanze riducenti (SO2) Passes Test
Gravità specifica 1.18
Quantità 500 mL
Viscosità 1.9 mPa.s (15°C)
Formula lineare HCl
Forma fisica Solution
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible: 823g/L (0°C); 561g/L (60°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in hydrocarbons
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46
Percent Purity 35.0 to 39.0%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.