Learn More
Hydrochloric Acid, AR™ (ACS), Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15518774
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Polyethylene bottle
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 15518774
Marca: Macron Fine Chemicals H61305
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
An analytical-grade reagent of exceptional purity that is specially manufactured for standardizing volumetric solutions and preparing reference standards in laboratory applications.
Macron Fine Chemicals™ brand AR™ grade solvents achieve a combination of value and purity. These solvents meet ACS standards for analytical grade products, delivering reliable and consistent results.
  • Quality that ensures consistent results
  • Specifications that exceed AR grade requirements
  • Produced in ISO certified facilities to ensure reliability
Specifica
Aspetto Passes test
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid
pH <1 (at 20°C)
Colore Colorless
CAS 7647-01-0
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 50°C
Densità 1.18kg/L
Metalli pesanti (come Pb) Max. 0.1 ppm
Odore Pungent
Imballaggio Polyethylene bottle
Residuo dopo la combustione Max. 4 ppm
Intervallo percentuale saggio 36.5 to 38.0%
Quantità 500 mL
Formula molecolare ClH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46g/mol
Percent Purity 37%
Grado AR™ ACS
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.