Learn More
Hydrochloric acid, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10331661 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10331661 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10331661 Fornitore JT Baker N. del fornitore 7038.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Laboratory Reagent
Specifica
CAS 7647-01-0
Concentrazione 0.1 mol/L (0.1 N)
Densità 1.004 g/cm³ (25°C)
Metalli pesanti (come Pb) max. 0.5 ppm
Quantità 1 L
Formula molecolare ClH
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46