Learn More
Hydrochloric Acid, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598594 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 L
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15598594 1 L 1L
15588594 0.5 L 500mL
15508604 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15598594 Fornitore JT Baker N. del fornitore 9385.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.10€
    393.91€ / 1L
    Risparmia 99.19€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-02-2027
Analyzed for up to 64 metals in the low parts-per-billion (ppb) range, ensuring low background interference for conducting critical trace metal analysis.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus acids allow for testing of more trace metals with tighter specifications.
  • Quality assured for up to 64 trace metals tested to low parts-per-billion (ppb) levels
  • Lot to lot consistency ensures reliable results between tests
  • Space-saving HDPE packaging with low metallic extractables
  • Enhanced safety with tamper-evident caps
  • Environmentally-friendly recyclable HDPE bottles
  • Strict protocols in an ISO facility ensure quality in manufacturing
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
pH 0.1 (1N aq. soln.)
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 48°C
Densità 1.18g/mL at 20°C
Odore Pungent
Imballaggio HDPE
Pressione del vapore 14.1 kPa
Note sul grado di purezza For use in Trace Metal Analysis
Intervallo percentuale saggio 34-37%
Note percentuale saggio w/w
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 36.46g/mol
Grado BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus