Learn More
Hydrochloric acid, pure, ca. 32% solution in water
Codice prodotto. 10032873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10032873 2.5 L Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10032873 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389310025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.35€
    61.30€ / 2.5L
    Risparmia 5.05€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Colore Colorless
Punto di fusione -35.0°C
Punti di ebollizione 57.0°C
Densità 1.1600g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 5ppm max.
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo la combustione 0.005% max.
Gravità specifica 1.16
Formula molecolare ClH
Formula lineare HCl
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Quantità 2.5 L
Viscosità 1.9 mPa.s (15°C)
Forma fisica Liquid
Indice di Merck 15, 4818
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.45
Percent Purity ≥32%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, ca. 32% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.