Learn More
Hydrochloric acid, pure, fuming, 37% solution in water
Codice prodotto. 10251183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10251183 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
10724641 1 L Glass Bottle 1L
10506033 1 L Plastic Bottle 1L
10396570 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10478470 10 L Plastic drum 10L
10113080 25 L Plastic drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10251183 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124620026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.60€
    68.50€ / 2.5L
    Risparmia 2.10€
    2% Sconto
Afficher toutes les promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hydrochloric acid, 35.0 to 39.0%, ClH, CAS Number-7647-01-0, 7732-18-5, acide chlorhydrique, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 10L, 57.0 deg.C, CHEBI:17883 | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Punto di fusione -35.0°C
Punti di ebollizione 57.0°C
Densità 1.1800g/mL
Imballaggio Plastic Bottle
Gravità specifica 1.18
Quantità 2.5 L
Viscosità 1.9 mPa.s (15°C)
Formula lineare HCl
Forma fisica Solution
Numero MDL MFCD00011324, MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible: 823g/L (0°C); 561g/L (60°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in hydrocarbons
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46
Percent Purity 35.0 to 39.0%
Grado Pure
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Conseils de prudence
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.