Learn More
Acido cloridrico, puriss. p.a., reagente ACS, reagente ISO, reagente Ph. ≥ ≤™
Codice prodotto. 15673100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
235 kg
72 x 2.5 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Metal Drum
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
235kg
30kg
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15673100 30 kg Metal Drum 30kg
15633100 1 L Glass Bottle 1L
15623100 1 L Plastic Bottle 1L
15653100 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15643100 2.5 L Flacone in plastica 2.50L
15623110 6 x 1 L Glass Bottle pezzi 6
15603110 6 x 1 L Plastic Bottle pezzi 6
15693100 4 x 2.5 L Glass Bottle pezzi 4
15683100 4 x 2.5 L Plastic Bottle pezzi 4
15633110 72 x 2.5 L - pezzi 72
15663100 235 kg - 235kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15673100 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3072130KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming,≥37%, APHA: ≤10
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10
Punti di ebollizione 42°C
CAS min. % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS max % <70.0000%, <50.0000%
Densità 1.2 g/mL at 25 °C(lit.)
Imballaggio Metal Drum
Residuo dopo la combustione ≤0.0005% (as SO4)
Pressione del vapore 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Quantità 30 kg
Formula lineare HCl
Numero UN UN1789
Beilstein 1098214
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46
Percent Purity >37%
Grado ACS Reagent/Reagent ISO/Reagent Ph. Eur.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.