Learn More
Hydrochloric acid solution, 0.01M, Solstice
Codice prodotto. 15694950
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15694950 1 L 1L
15604960 2.5 L 2.50L
15624960 6 x 1 L pezzi 6
15614960 4 x 2.5 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15694950 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 353341L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    91.58€ / 1L
    Risparmia 24.42€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Volumetric, 0.01 M HCl (0.01N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid solution
Concentrazione 0.01M
Pressione del vapore 190 mmHg (25°C)
Quantità 1 L
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46g/mol