Learn More
Hydrochloric Acid Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Spec. Of Ph.Eur., Bp
Codice prodotto. 10419560 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10419560 2.5 L 2.50L
10325710 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10419560 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/4350/17
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
ClH, CAS Number-7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 2.5L, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
ClH, CAS Number-7647-01-0, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, anhydrous hydrochloric acid, acide chlorhydrique, chloorwaterstof, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 2.5L, 100 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
pH 2
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 14mmHg @20°C
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid