Learn More
Hydrochloric Acid solution 0.25mol/L, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12910934 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Codice prodotto. Quantità unitSize
12910934 1000 mL 1000mL
1 options
Codice prodotto. 12910934
Marca: Fisher Chemical VL 224 1000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid
Imballaggio Bottle
CAS 7647-10-1
Formula molecolare Cl2Pd
Concentrazione 0.25 M
Numero MDL MFCD00003558
InChI Key PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
IUPAC Name dichloropalladium
Molecular Weight (g/mol) 177.32
PubChem CID 24290
Quantità 1000 mL
ChEBI CHEBI:53434
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid 2M Volumetric solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid