Learn More
Soluzione di acido cloridrico 1 M (1 N), concentrato standard NIST, per analisi volumetrica, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 Ampules
Imballaggio:
Ampoule
Dimensione della confezione:
6 fiale
Descrizione
ClH, CAS Number-7647-01-0, chloorwaterstof, anhydrous hydrochloric acid, hydrogen chloride hcl, chlorohydric acid, muriatic acid, spirits of salt, chlorwasserstoff, hydrochloric acid, acide chlorhydrique, hydrogen chloride, 6AMP, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.45g/mol
Specifica
Specifica
| pH | 1 |
| Colore | Colorless |
| CAS | 7647-01-0 |
| Punto di fusione | -35°C |
| Punti di ebollizione | 57°C |
| Imballaggio | Ampoule |
| Pressione del vapore | 125mbar at 20°C |
| Quantità | 6 Ampules |
| Formula molecolare | ClH |
| Viscosità | 1.9 mPaS at 15°C |
| Vedi altri risultati |