Learn More
Hydrochloric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Solution, ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10487830 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
Contenitore in plastica
Flacone in plastica HDPE
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10487830 2.5 L Flacone in plastica HDPE 2.50L
10488020 5 L Contenitore in plastica 5L
10284480 10 L Bag in box 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10487830 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/4320/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.16€
    67.90€ / 2.5L
    Risparmia 26.26€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7647-01-0 | Molecular Formula: ClH | Molecular Weight: 36.46 g/mol
Hydrochloric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Solution, ready to use, for volumetric analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 1M, (1N)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid