Learn More
Hydrochloric acid solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1N), Solstice
Codice prodotto. 15694940 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
20 L
30 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Pail
VOLPAC™ CONTAINER
Dimensione della confezione:
10L
1L
20L
30L
5L
pezzi 4
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15694940 5 L Plastic Bottle 5L
15654940 1 L Plastic Bottle 1L
15604950 5 L VOLPAC™ CONTAINER 5L
15614950 6 x 1 L Plastic Bottle pezzi 6
15644940 10 L VOLPAC™ CONTAINER 10L
15634940 10 L - 10L
15684940 4 x 5 L Plastic Bottle pezzi 4
15664940 20 L - 20L
15674940 30 L Plastic Pail 30L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15694940 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 353285L
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid solution
Concentrazione 1M
Imballaggio Plastic Bottle
Pressione del vapore 190 mmHg (25°C)
Quantità 5 L
Numero UN UN1789
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid