Learn More
Hydrochloric Acid Solution, 1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12943544 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
1000mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12943544 1000 mL 1000mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12943544 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 227 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.15€
    32.72€ / 1000mL
    Risparmia 8.43€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Concentrazione 1mol/L
Imballaggio 1000mL
Quantità 1000 mL